Learn More
Labconco™ Évier en polypropylène ovale à montage latéral X1
Product Code. 13433918 Shop All Labconco Corporation Products
Click to view available options
:
Forme : Ovale ; Matériau : Polypropylène
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 13433918
Brand: Labconco™ 4852600
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Évier en polypropylène ovale X1 à montage latéral se fixe sur la paroi latérale des hottes à fixation au sol Protector XL.
  • Pièce de rechange
  • Filetage NPSM 1,5 po
  • Nécessite de percer un trou de 1,875 po dans le revêtement
Specifications
Matériau Polypropylène
Type Évier
Forme Ovale
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15,2 cm
Largeur (impériale) 3 in
Largeur (métrique) 7,6 cm
Poids (impériale) 4 lb
Poids (métrique) 1,8 kg