Learn More
uvex Chaussure basse X-Tended Support 65682 noire/jaune BOA™ - Largeur 11
Code produit. 17272301 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Conditionnement:
1 paire
Code produit. 17272301
Marque: uvex 6568246
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les chaussures de sécurité Uvex 1 protègent et soutiennent le mouvement naturel du corps humain en réduisant la pression et la contrainte ; classes de protection S1 et S3
Chaussure Uvex 1 X-Tended Support 6568.2 avec système d’ajustement BOA™ S1 P SRC
  • Chaussures de sécurité multifonctionnelles et sportives
  • Légères et flexibles
  • Dernière génération de bout Uvex Xenova™ 100 % sans métal
  • Conception compacte, forme anatomique, bonne stabilité latérale, aucune conductivité thermique et propriétés anti-magnétiques
  • La semelle intermédiaire non métallique résistante à la pénétration, conformément aux normes de sécurité les plus récentes, ne limite pas la flexibilité
  • Fabriquées avec une nouvelle technologie développée pour un confort d’utilisation prolongé
  • Technologie Uvex Climazone pour un confort optimal
  • Matériau supérieur en microvelours haute technologie, perforé et respirant
  • La doublure en maillage de distance offre une respirabilité optimale
  • Fabriquées à partir de textiles synthétiques, adaptés aux personnes allergiques au chrome
  • Bouton pour système d’ajustement BOA™ pour un confort personnalisé uniforme toute la journée
  • Conception pratiquement sans coutures pour éliminer les points de pression
  • Semelle intérieure confortable amovible, antistatique, avec système de contrôle de l’humidité et absorption supplémentaire des chocs au niveau du talon et de l’avant du pied
  • Languette et col rembourrés et souples
  • Support latéral et intermédiaire au niveau du talon grâce à une coque latérale spécialement formée pour éviter les blessures de la cheville, guider la marche et protéger des chocs
  • Semelle en polyuréthane double densité exceptionnelle avec les meilleures caractéristiques d’absorption des chocs et d’excellentes propriétés antidérapantes
    • Exempte d’inhibiteurs de mouillage de laques tels que les silicones, les phtalates, etc.
  • Répond aux exigences ESD : résistance à la masse Kleiner à 35 mégohm
  • Certifié avec Uvex Medicare pour les semelles intérieures orthopédiques individuelles et les modifications apportées aux semelles extérieures individuelles, notamment leur hauteur,les élévations intérieures ou extérieures du talon et autres solutions
  • Article n° 6568,2
  • Norme EN ISO 20345:2011 S1 P SRC
  • Tailles : 35 à 52
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Noir, Jaune
Matériau Microvelours
Dimensions 46
Matériau de la semelle Polyuréthane double densité (PU/PU)
Matériau au niveau des orteils Composite
Jetable Non
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 20345:2011
Sexe Unisexe
Ajustement Largeur standard
Modèle Uvex 1
Sans latex Oui
Waterproof Non
EN ISO 20345 S1
Slip Resistance Rating SRC
Type de produit ESD Safety Shoe