Learn More
ABEBA™ Sneakers de sécurité blanches S2 X-Light
ABEBA™ sneakers de sécurité blanches S2 X-Light avec doublure aux ions d’argent pour réduire les odeurs et semelle intérieure Active Comfort remplaçable.
Marque: ABEBA™ 7131033/39
68.97 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Légèreté, confort, hygiène
- Conforme à la norme EN ISO20345 : 2012, S2 SRC
- Antistatique conforme à la norme FR 61340 classe climatique 1
- Semelle extérieure en mono-PU antidérapante SRC
- Embout de sécurité en acier (200 joules)
- Cuir blanc lisse
- Doublure aux ions d’argent
- Semelle intérieure Active Comfort remplaçable
- Traitement Sanitized
Spécification
CE EN ISO 20345:2012 S2, SRC, ESD | |
Blanc | |
Doublure respirante avec ions d’argent | |
39 | |
Polyuréthane | |
Acier | |
CE FR ISO 20345:2012, DIN FR 61340 |
Lacets | |
Textile | |
Cuir | |
Antidérapant et résistant à l’abrasion, absorbant les chocs, antistatique | |
Formateur | |
1 paire | |
Eau |