Learn More
Corning™ X‐LAB™ System
Corning™ X‐LAB™ System is designed to separate and harvest a programmable volume of target cell populations from blood and blood products without use of density gradient media, in a closed, sterile device, ensuring consistent, reliable, efficient, high-recovery results.
Marque: Corning™ 6918
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La programmation de processus personnalisable, la séparation automatisée des échantillons en trois chambres et des capteurs infrarouges hautement sensibles pour la séparation cellulaire garantissent des résultats de récupération cohérents, fiables, efficaces et élevés.
- Les données de traitement peuvent être transférées vers le logiciel X-SERIES™ DataTrak pour faciliter le traitement, la surveillance et la communication des informations selon les BPF.
- Solution flexible pour une récupération sans milieu de gradient de densité efficace, fiable et reproductible des populations cellulaires cibles à partir du sang et des produits sanguins.
- Système automatisé, fonctionnellement fermé, stérile
- Récolte à base de sédimentation sans milieu de gradient de densité
- Récupération constante et élevée (>90 %) des cellules viables
- Protocoles personnalisés
- Traitez de 40 ml à 240 ml
- Volume de récolte programmable de 3 ml à 40 ml
- Temps de traitement moyen de 35 minutes en fonction du matériau source
- Suivi par codes-barres des fournitures et étapes de traitement électroniquement
- Sélection précise des cellules cibles
- Cartouche jetable à usage unique
- Dispositifs médicaux de classe I aux États-Unis
Spécification
Système X-LAB | |
1/sachet ; 1/boîte | |
Station d’accueil |