Learn More
Corning™ Système X‐LAB™
Code produit. 17274456 Tous les produits Corning Produits
Module de contrôle, 1/sachet ; 1/boîte, 1 pièce
Code nomenclature Nacres: NC.54
Click to view available options
Type de produit:
Cartouches jetables
Module de contrôle
Station d’accueil
Quantité:
1/sachet ; 1/boîte
1/sachet ; 12/boîte
1/sachet ; 2/boîte
1/sachet ; 36/boîte
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
2 pièces
36 pièces
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17274456
Marque: Corning™ 6917
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système Corning™ X-LAB™ est conçu pour séparer et récolter un volume programmable de populations cellulaires cibles du sang et des produits sanguins sans utiliser de milieu de gradient de densité, dans un dispositif fermé et stérile, garantissant des résultats de récupération cohérents, fiables, efficaces et élevés.
  • La programmation de processus personnalisable, la séparation automatisée des échantillons en trois chambres et des capteurs infrarouges hautement sensibles pour la séparation cellulaire garantissent des résultats de récupération cohérents, fiables, efficaces et élevés.
  • Les données de traitement peuvent être transférées vers le logiciel X-SERIES™ DataTrak pour faciliter le traitement, la surveillance et la communication des informations selon les BPF.
  • Solution flexible pour une récupération sans milieu de gradient de densité efficace, fiable et reproductible des populations cellulaires cibles à partir du sang et des produits sanguins.
  • Système automatisé, fonctionnellement fermé, stérile
  • Récolte à base de sédimentation sans milieu de gradient de densité
  • Récupération constante et élevée (>90 %) des cellules viables
  • Protocoles personnalisés
  • Traitez de 40 ml à 240 ml
  • Volume de récolte programmable de 3 ml à 40 ml
  • Temps de traitement moyen de 35 minutes en fonction du matériau source
  • Suivi par codes-barres des fournitures et étapes de traitement électroniquement
  • Sélection précise des cellules cibles
  • Cartouche jetable à usage unique
  • Dispositifs médicaux de classe I aux États-Unis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Système X-LAB
À utiliser avec (application) Sang et produits sanguins
Quantité 1/sachet ; 1/boîte
Type de produit Module de contrôle
Méthode de détection Accéléromètre et capteurs optiques
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Système X‐LAB™ >