Learn More
Thermo Scientific™ X-Gal
Code produit. 10203430 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
2 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2g
Code produit. 10203430
Marque: Thermo Scientific™ R0401
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Filtrez efficacement les colonies avec X-Gal, un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal, formant un précipité bleu intense.
Le X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-bêta-D-galacto-pyranoside) est un substrat chromogène inerte pour la bêta-galactosidase qui hydrolyse le X-Gal en galactose incolore et en 4-chloro-3-bromo-indigo, en formant un précipité bleu intense. L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues.
L’induction du gène lacZ avec l’IPTG conduit à l’hydrolyse du X-Gal et au développement de colonies bleues. La solution X-Gal est une solution stable, filtrée sur membrane de 0,22 μm, formulée pour une utilisation directe en conjonction avec l’IPTG pour les analyses des colonies bleues / blanches.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) formulé pour une utilisation directe conjointement avec l’IPTG pour l’analyse de colonies bleues/blanches.
Type de produit X-Gal
Quantité 0.5 g