missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Klever X-Change Plus (Wider Cut Head with Scraper)
Recessed blade of X-Change Plus (Wider Cut Head with Scraper) reduces cut injuries and damaged goods.
970.00€
Spécification
Matériau de la lame | Polymère en plastique |
---|---|
À utiliser avec (application) | Coupe des boîtes, des films, des bandes et des milliers d’autres applications |
Jetable | Non |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17709027
|
Klever
PLS-200XC-35G |
Orange |
970.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17719027
|
Klever
PLS-200XC-35W |
Blanc |
970.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17729027
|
Klever
PLS-200XC-35Y |
Jaune |
970.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 07-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Cuts boxes, film, tape and thousands more applications.
- Lighter weight, multiple-position handle for control and reach Innovative tape splitter.
- Adavnced plastic polymers.
- Highest safety level.
- Interchangeable, replaceable head.
Spécification
Polymère en plastique | |
Coupe des boîtes, des films, des bandes et des milliers d’autres applications | |
Non | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit