Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons en microfibres WypAll™
4 coloris pour mieux distinguer les tâches, afin de minimiser le risque de contamination croisée. Réutilisables, ils peuvent être lavés jusqu'à 300 fois. Conditionnement dans un sac en polyéthylène étanche à l'eau et aux éclaboussures afin de garantir la protection et l'hygiène des essuyeurs.
Marque: Kimberly-Clark™ 8395
73.73 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Solution idéale pour les professionnels du nettoyage, pour le nettoyage des bureaux et des surfaces, et le nettoyage sans trace du verre et des miroirs
- Réutilisables, ces chiffons peuvent être lavés jusqu'à 300 fois sans entamer leur performance
- Quatre coloris pour mieux distinguer les tâches, afin de minimiser le risque de contamination croisée
- Conditionnement dans un sac en polyéthylène étanche à l'eau et aux éclaboussures afin de garantir la protection et l'hygiène des essuyeurs
Spécification
Chiffon en microfibre | |
40 cm | |
40 cm | |
Bleu | |
Nettoyage de surface et de bureau sans produits chimiques | |
Non stérile |
15,75 in | |
15.75 in. | |
Microfibre | |
40 x 40 cm | |
24/boîte |