Learn More
Kimberly-Clark™ Lingettes WYPALL™ L20 EXTRA avec rouleau à alimentation centrale
Utilisent la technologie de feuille de base AIRFLEX™ pour nettoyer rapidement sans se désagréger. Les lingettes Kimberly-Clark™ WYPALL™ L20 EXTRA avec rouleau à alimentation centrale sont idéales pour les tâches polyvalentes de nettoyage et d’essuyage.
212.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 42,50 cm (feuille) |
---|---|
Largeur (métrique) | 18,50 cm (feuille) |
Jetable | Usage unique |
Dimensions (L x l) | 42,50 x 18,50 cm |
À utiliser avec (application) | Lingettes à usage unique très absorbantes pour tâches polyvalentes de nettoyage et d’essuyage : tâches d’essuyage moyennes telles que le polissage du verre et des surfaces lisses, ainsi que le nettoyage des outils |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15656485
![]() |
Kimberly-Clark™
7302 |
Bleu |
212.00€
6 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
15666485
|
Kimberly-Clark™
7303 |
Blanc |
212.00€
6 rouleaux |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- 2 épaisseurs, à usage unique
- Technologie de feuille de base AIRFLEX
- Solides, épaisses et hautement absorbantes
- Rouleau perforé à alimentation centrale blanc ou bleu pour une utilisation dans des zones fréquentées
- Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour mieux contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage.
Spécification
42,50 cm (feuille) | |
Usage unique | |
Lingettes à usage unique très absorbantes pour tâches polyvalentes de nettoyage et d’essuyage : tâches d’essuyage moyennes telles que le polissage du verre et des surfaces lisses, ainsi que le nettoyage des outils | |
6 rouleaux x 300 feuilles | |
Non stérile |
18,50 cm (feuille) | |
42,50 x 18,50 cm | |
Peuvent être utilisées avec un système de distribution (7087 ou 7088) pour faciliter le contrôle de l’utilisation et la réduction du gaspillage | |
2 plis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Lingettes WYPALL™ L20 EXTRA avec rouleau à alimentation centrale