Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Essuyeurs WypAll™
Essuyeurs bleus, 2 plis, usage unique. Conçus pour le nettoyage et l'entretien dans les environnements de traitement. La technologie AIRFLEX™
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 7317
41.75 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Utilise la technologie de feuille de base Airflex™
- Compatibles avec les distributeurs 6146, 6154 et 6155
- Certifiés pour le contact alimentaire
- Lingette à durée de vie limitée
Spécification
Lingettes en papier | |
39,5 cm | |
23.5 cm | |
4,197kg | |
39,5 x 23,5 cm | |
1 000/paquet | |
Non stérile |
15,41 in | |
9.3 in. | |
Papier | |
Bleu | |
Grand rouleau | |
2 plis |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark Professional™ Essuyeurs WypAll™ > Grand rouleau de lingettes WypAll L20 Extra+
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu