Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeur en papier WypAll™
Conçues pour le nettoyage/l'entretien les plus exigeants, les bobines d'essuyeurs à dévidage central WypAll™
Marque: Kimberly-Clark™ 7278
41.13 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "24046" pour bénéficier de cette offre.
Description
- L'essuyeur en papier WypAll™
Spécification
Heavy-duty Wiper | |
38 cm | |
19,5 cm | |
Blanc | |
38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.) | |
Non stérile |
15 in. | |
7.7 in. | |
Papier | |
Dévidage central | |
Système de distribution à dévidage central Aquarius™ (7017) | |
F2 recyclé |