Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeur en papier WypAll™
Conçues pour le nettoyage/l'entretien les plus exigeants, les bobines d'essuyeurs à dévidage central WypAll™
Marque: Kimberly-Clark™ 7277
37.10 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- L'essuyeur en papier WypAll™
Spécification
Heavy-duty Wiper | |
38 cm | |
19,5 cm | |
Bleu | |
38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.) | |
2 plis | |
F2 recyclé |
15 in. | |
7.7 in. | |
Papier | |
Dévidage central | |
Système de distribution à dévidage central Aquarius™ (7017) | |
Non stérile |
7277
Taille: 213.1 kB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Essuyeur en papier WypAll™ > Couleur : Bleu
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu