Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeur WypAll™
GREENER_CHOICE
Le rouleau à dévidage central WypAll™
109.00€
Spécification
Type de produit Light-duty Industrial Wiper
Longueur (impériale) 15 in.
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 7.7 in.
Largeur (métrique) 19,5 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
16356158
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
7255
Bleu
109.00€
6 rouleaux
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16370708
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
7256
Blanc
109.00€
6 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Chaque rouleau à dévidage central WypAll™
Spécification
Spécification
Light-duty Industrial Wiper
38 cm
19,5 cm
Dévidage central
Système de distribution de rouleau à dévidage central Aquarius™ (7017)
Non stérile
15 in.
7.7 in.
Papier
38 x 19.5 cm (15 x 7.7 in.)
1 pli
F2 recyclé
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Essuyeur WypAll™