Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeur WypAll™
GREENER_CHOICE
L'essuyeur compact WypAll™
257.00€
Spécification
Type de produit Light-duty Industrial Wiper
Longueur (impériale) 18.1 in.
Longueur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 36.1 in.
Largeur (métrique) 24 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Prix Quantité et disponibilité  
16388338
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
7236
Blanc
257.00€
24 rouleaux
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
16378338
GREENER_CHOICE
Afficher les documents
Kimberly-Clark™
7225
Bleu
257.00€
24 rouleaux
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Essuyeurs de nettoyage à sec conçus pour l'essuyage léger et le nettoyage de surfaces de préparation alimentaire et de service
  • La technologie de gaufrage de l'essuyeur en papier lui confère un excellent rapport qualité-prix
  • Ces essuyeurs en papier WypAll™
Spécification
Spécification
Light-duty Industrial Wiper
46 cm
24 cm
Rouleau compact
1 pli
F2 recyclé
18.1 in.
36.1 in.
Papier
Distributeur de petits rouleaux WypAll™ 7041
Non stérile
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ Essuyeur WypAll™