Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeur WypAll™
GREENER_CHOICE
Code produit. 16378338
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
24 rouleaux
Code produit. 16378338
Marque: Kimberly-Clark™ 7225
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
L'essuyeur compact WypAll™
  • Essuyeurs de nettoyage à sec conçus pour l'essuyage léger et le nettoyage de surfaces de préparation alimentaire et de service
  • La technologie de gaufrage de l'essuyeur en papier lui confère un excellent rapport qualité-prix
  • Ces essuyeurs en papier WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Wiping Paper
Longueur (impériale) 14.17 in.
Longueur (métrique) 46 cm
Largeur (impériale) 14.17 in
Largeur (métrique) 24 cm
Matériau Papier
Couleur Bleu
Description Rouleau compact
À utiliser avec (équipement) Distributeur de petits rouleaux WypAll™ 7041
Épaisseur 1 pli
Stérilité Non stérile
Concept écologique F2 recyclé