Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs WypAll™
GREENER_CHOICE
Code produit. p-8401001
Click to view available options
Format:
Grand rouleau d’alimentation centrale
Quantité d’emballage:
1 rouleau
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 12540147
Marque: Kimberly-Clark™ 7141
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Essuyeur blanc à 1 pli et à usage unique. Le produit idéal pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils. La technologie AIRFLEX™
  • 1 épaisseur, à usage unique
  • Peuvent être utilisées avec un système de distribution pour mieux contrôler l’utilisation et réduire le gaspillage
  • Idéales pour les tâches d’essuyage moyennes telles que le polissage des surfaces en verre et des outils
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingettes
Longueur (impériale) 12,48 in
Longueur (métrique) 38 cm
Largeur (impériale) 11.81 in
Largeur (métrique) 24 cm
Matériau Papier
Absorbance Haut
Couleur Blanc
Dimensions (L x l) 38 x 24 cm
Format Grand rouleau d’alimentation centrale
À utiliser avec (application) Tâches d’essuyage moyennes comme le polissage du verre ou des surfaces lisses et le nettoyage des outils.
Quantité d’emballage 1 rouleau
Épaisseur 1 épaisseurs