Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Essuyeurs WypAll™
Essuyeur bleu à 1 pli à usage unique. Pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils. La technologie AIRFLEX™
Marque: Kimberly-Clark Professional™ 7472
28.02 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Idéal pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, comme le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils
- La technologie AIRFLEX™
Spécification
Lingettes en papier | |
26 cm | |
23.5 cm | |
2,679kg | |
26 x 23,5 cm | |
1 000/paquet | |
Non stérile |
10,14 in | |
9.3 in. | |
Papier | |
Bleu | |
Grand rouleau | |
1 pli |