Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs WypAll™
GREENER_CHOICE
Essuyeur blanc à 1 pli et à usage unique. Le produit idéal pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils. La technologie AIRFLEX™
54.40€
Spécification
Type de produit Wiping Paper
Longueur (métrique) 38 cm
Matériau Cellulose
À utiliser avec (application) Nettoyage quotidien, essuyage léger fréquent et petits déversements, plus résistants que les lingettes à 1 épaisseur traditionnelles
Épaisseur 1 pli
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Couleur Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Dimensions (L x l) Prix Quantité et disponibilité  
12680533
GREENER_CHOICE
Afficher les documents Détails de la promotion
Kimberly-Clark™
7140
Bleu 38 x 23,5 cm
54.40€
1 rouleau
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Description
Description
  • Idéal pour les tâches d'essuyage de difficulté moyenne, comme le polissage du verre, le nettoyage des surfaces et des outils
  • La technologie AIRFLEX™
Spécification
Spécification
Wiping Paper
Cellulose
1 pli
38 cm
Nettoyage quotidien, essuyage léger fréquent et petits déversements, plus résistants que les lingettes à 1 épaisseur traditionnelles