Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Light Duty Wipes, 6 Centrefeed Rolls x 430 1 Ply Paper Wipes
Designed for light duty hygiene wiping and ideal for tasks like cleaning food preparation and service surfaces. Compatible with the portable WypAll™ Reach™ dispenser (6221) which ensures rolls remain enclosed to help prevent against transmission of food-borne bacteria. Quantity 6 rolls x 430 sheets, 1 ply (2,580 total).
67.30€
Spécification
Type de produit | Lingettes jetables |
---|---|
Longueur (impériale) | 11.81 in. |
Longueur (métrique) | 45 cm |
Largeur (impériale) | 11.81 in |
Largeur (métrique) | 30 cm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16504562
![]() |
Kimberly-Clark™
6222 |
Blanc |
67.30€
2580 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16514562
![]() |
Kimberly-Clark™
6223 |
Bleu |
67.30€
2580 pièces |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Compact et facile à manipuler
- Conçu pour les tâches légères d’essuyage sanitaire
- Idéal pour les tâches comme le nettoyage des surfaces de préparation des aliments et de maintenance
- La technologie de gaufrage offre un parfait équilibre entre performances et valeur
- Spécifiquement conçu pour le distributeur portatif à feuilles individuelles WypAll™ Reach™ (6221), qui garantit que les rouleaux restent propres et à l’intérieur du distributeur pour éviter la transmission de bactéries d’origine alimentaire
Spécification
Lingettes jetables | |
45 cm | |
30 cm | |
4,308 kg (poids net de la boîte) | |
Usage unique | |
Service and Retail | |
1-ply | |
FSC F1 Mixte F2 Recyclé F3 Pure |
11.81 in. | |
11.81 in | |
Papier | |
ISO 14001, ISO 9001 | |
30 x 18,3 cm | |
Compatible avec le distributeur de papier essuie-tout WypAll™ Reach™ (6221) avec buse de distribution rouge | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kimberly-Clark™ WypAll™ L10 General Clean™ Light Duty Wipes, 6 Centrefeed Rolls x 430 1 Ply Paper Wipes