Learn More
Kimberly-Clark™ Chiffons de nettoyage WypAll™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
30,50 x 31,80 cm
Packungsgröße:
4 pièces
Description
- Grâce à la technologie Hydroknit™
Specifications
Specifications
| Type de produit | Chiffons |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Longueur (métrique) | 30,5 cm |
| Largeur (impériale) | 11.02 in |
| Largeur (métrique) | 31,8 cm |
| Matériau | Fibres synthétiques et cellulosiques |
| Absorbance | Haut |
| Poids de base | 2,083 kg |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Reusable |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction