Learn More
Kimberly-Clark™ Essuyeurs WypAll™
Code produit. 12665566
Click to view available options
Dimensions (L x l):
42 x 24,50 cm
Conditionnement:
1 rouleau
Code produit. 12665566
Marque: Kimberly-Clark™ 8380
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Chiffons bleus WypAll™
  • Chiffon de nettoyage très polyvalent, conçu pour les tâches d'essuyage légères et générales en milieu industriel ; la gamme WypAll™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Chiffons d'essuyage
Longueur (impériale) 6.692 in.
Longueur (métrique) 42 cm
Largeur (impériale) 6.692 in
Largeur (métrique) 24,5 cm
Matériau Fibres synthétiques et cellulosiques
Absorbance Haut
Poids de base 1,05 kg
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 42 x 24,50 cm
À utiliser avec (application) Nettoyage
Quantité d’emballage 150/Paquet