Learn More
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Code produit. 13455246 Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Couleur:
Assortiment
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Rouge
Vert
Dimensions (LxW):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 mm
36,4 m x 25,4 mm
36,4 m x 12,7 mm
36,4 m x 19 mm
36,4 m x 25,4 mm
54,6 m x 19 mm
54,6 m x 12,7 mm
Diamètre (impériale):
1 in
3 in
3 po
Conditionnement:
3 pièces
4 pièces
6 pièces
Code produit. 13455246
Marque: Bel-Art™ F134850100
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
  • Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
  • Se détachent sans laisser de résidu collant
  • Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
  • Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
  • Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 157°C (315°F) pendant 30 minutes ou 80°C (176°F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80°C (-112°F)
  • Résiste à un cycle d’autoclavage à la vapeur à 121°C (250°F) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Type d’adhésif Caoutchouc, Résine
Revêtement None
Couleur Jaune
Affichage Blank
Finition Matte
Format Roll
Matériau Papier
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Ink Jet
Type de produit Ultra Reflective Letter Label
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour une utilisation dans des applications à basse température
Quantité 3/Bte
Dimensions (LxW) 36,4 m x 25,4 mm
Longueur (impériale) 40 yd
Longueur (métrique) 36,5 m
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25.4 mm
Diamètre (impériale) 3 po
Diamètre (métrique) 7,62 cm