Learn More
Bel-Art™ Rouleaux d’étiquettes en papier Write-On™
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
Marque: Bel-Art™ F13488-0075
Description
Utilisez un crayon, un stylo à bille ou un marqueur à base de solvant pour créer des étiquettes qui resteront lisibles même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes. Les rouleaux d’étiquettes en papier Bel Art™ SP Scienceware™ Write-On™ résistent à l’humidité et à la plupart des solvants. Ils sont parfaits pour les applications à basse température.
- Adhèrent à toutes les surfaces propres, y compris les matériaux revêtus de résine fluoropolymère PTFE
- Se détachent sans laisser de résidu collant
- Le texte écrit au crayon, au stylo à bille ou au marqueur à base de solvant reste lisible même dans les conditions de laboratoire les plus exigeantes
- Le papier coloré et son adhésif en résine de caoutchouc résistent à l’humidité et à la plupart des solvants
- Résiste à des températures pouvant aller jusqu’à 157°C (315°F) pendant 30 minutes ou 80°C (176°F) pendant 24 heures ; peut être utilisé jusqu’à -80°C (-112°F)
- Résiste à un cycle d’autoclavage à la vapeur à 121°C (250°F) et à une irradiation aux rayons gamma comprise entre 13,0 et 45,0 kGy
Spécification
Autoclavable | |
Orange | |
Roll | |
Single-side Printable | |
Ultra Reflective Letter Label | |
Pour une utilisation dans des applications à basse température | |
36.4 m x 19 mm | |
36,5 m | |
19 mm | |
7,62 cm |
Caoutchouc, Résine | |
Matte | |
Papier | |
Ink Jet | |
Non stérile | |
4/Bte | |
40 yd | |
0,75 in | |
3 po |