Learn More
Micronova™ Système de chariot pour salle blanche Slimline™ - Essoreuse
Code produit. 12945971 Tous les produits Micronova Produits
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Code produit. 12945971
Marque: Micronova™ C3A03
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un système de chariot durable à deux ou trois seaux, avec cadre en acier inox électropoli, barre d’essorage facultative et trois supports pour faciliter le rangement et le changement des manches et têtes de serpillière. Les systèmes sont fournis en série avec des seaux en PP de 22,7 litres (6 gallons) à code couleur.
  • Chariot inox électropoli modulaire disponible en configuration à deux ou trois seaux
  • Utilisé avec trois seaux, le système garantit des phases de désinfection, rinçage et vide correctes dans les opérations stériles et pharmaceutiques
  • Les trois supports à l'arrière du chariot permettent de changer facilement de manche et de tête de balai à franges
  • Le revêtement intérieur pour seaux (vendu séparément) crée une barrière imperméable entre le désinfectant et le compartiment pour garantir l'intégrité du mélange désinfectant
  • Essoreuse en option, panier métallique et seaux de rechange vendus séparément
Spécification
Type de produit Barre d’essorage pour essoreuse à pression vers le bas
Matériau Acier inoxydable
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Nettoyage des murs, des sols et des plafonds
À utiliser avec (équipement) Chariot SlimLine - Système à 2 ou 3 seaux
Hauteur (impériale) 7,5 in
Hauteur (métrique) 19,1 cm
Longueur (impériale) 11 in
Longueur (métrique) 28 cm
Largeur (impériale) 20 in
Largeur (métrique) 50,8 cm