Learn More
Endecotts™ Woven Wire Mesh Sieve
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
200 mm
11,8 po
300 mm
450 mm
Porosité:
40 μm
75 μm
1 mm
150 μm
250 μm
500μ m
Conditionnement:
1 pièce
Description
Endecotts Woven Wire Mesh Sieves are made of stainless steel and available in a wide variety of diameters and apertures.
- Woven Wire Mesh Sieve
- Made of Stainless Steel
Spécification
Spécification
| Porosité | 40 μm |
| Type | Sieve |
| Diamètre (impériale) externe | 7.87 in. |
| Matériau | Stainless Steel |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
| Matériau de la monture | Stainless Steel |
| Mesh Material | Woven Mesh |
| Sieve Number | 25 |