Learn More
Memmert™ Works Calibration Certificate - 5, 7 and 10% CO2
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
ICO105
ICO150
ICO240
ICO50
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Certificats d’étalonnage des travaux spéciaux sur demande
- Pour 5 %, 7 % et 10 % de CO2 (mesuré à +37°C)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | ICO105 |
| Type de produit | Certificat d’étalonnage des travaux |