Learn More
Woodsafe™ Woodsafe Sharpsbin Holders
Code produit. 18752815
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
2 and 3 L Woodsafe Containers
Bidons Woodsafe de 0,5 l
Conteneurs Woodsafe de 25 l et 50 l
Conteneurs Woodsafe de 6 l et 12 l
Supports Woodsafe
Type de produit:
Chariot
Portoir
String Hook
Support de paillasse
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
100 pièces
Code produit. 18752815
Marque: Woodsafe™ 5000068
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Accessories to Woodsafe sharpsbins and clinical waste bins. Holders and trolleys.
  • Woodsafe™ offer a sustainable clinical waste management solution produced with residue from the forest industry
  • Lowers the carbon footprint by more than 60%, proved in full LCA
  • Steady holders and trolleys
Spécification
Description Woodsafe Sharpsbin Holders
À utiliser avec (application) String hook to use with holders for Woodsafe sharpbins
À utiliser avec (équipement) Supports Woodsafe
Type de produit String Hook
Lower climate impact and ACT label