Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Wooden Test Tube Holder with Spring Clip
Test tube holder made out of wood.
Marque:  Juchheim Laborgeraete™ 01952
Code produit. 10100261
  • 7.70€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • From wood
  • For glass diameter 11 to 30 mm
Spécification
Spécification
Wood with Spring
1
Natural
Wood
Rectangular, Rounded Corners
No
Test Tube
230 mm
30 mm
Vertical Tube Holder
Non autoclavable
Tubes
1
None
Non stérile
230 mm
10 mm