Learn More
Pinnacle Brush™ Brosses pour bécher en bois
Code produit. p-8000740
Click to view available options
Dimensions:
65 x 45 x 150 mm
80 x 50 x 150 mm
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 12891924
Marque: Pinnacle Brush™ M2117
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec poils centraux. Les brosses pour bécher en bois Pinnacle™ assurent un nettoyage délicat des béchers.
  • Forme arrondie
  • Poignée en bois
Spécification
Type de produit Brosse à bécher
Bristle Material Fiber
Matériau de la poignée Bois
Diamètre (métrique) 5.7 cm
À utiliser avec (équipement) Beaker
Longueur (métrique) 400 mm
Longueur (métrique) de la brosse 15.5 cm
Longueur (métrique) de la poignée 25.5 cm
Quantité 6/boîte
Dimensions 65 x 45 x 150 mm