Learn More
Fisherbrand™ Blouse de laboratoire en polyester / coton pour femmes
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
7.82 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21641" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
Moyenne
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Longueur (impériale):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Description
- En polycoton 65/35
- Une poche gauche extérieure au niveau de la poitrine et deux poches basses extérieures
- Bague pointue standard
- Fermeture à bouton avant
- Manchettes droites
- Blanc
Spécification
Type de produit | General Purpose Lab Coat |
Dimensions | XS |
Sexe | Pour femme |
Matériau | Mélange de polycoton |
Couleur | Blanc |
Type de bouchon | Touches |
Type de manchette | Ouverte |
Jetable | Reusable |
Stérilité | Non-sterile |
Nbre de poches | 3 |