Learn More
Uvex™ Blouse de laboratoire en coton / polyester pour femmes
Code produit. 15328752 Tous les produits Uvex Produits
Click to view available options
Taille (métrique) de la poitrine:
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Dimensions:
36 de taille ordinaire
38 de taille ordinaire
40 de taille ordinaire
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15328752
Marque: Uvex™ 8151001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Blouse de laboratoire pour femmes avec boutons-pression en acier inoxydable dissimulés et un ajustement légèrement serré à la taille.La blouse comprend 2 poches latérales et une poche sur la poitrine gauche pour un rangement pratique.
  • Poches plaquées sur les côtés avec une poche sur la poitrine gauche pour un rangement pratique
  • Ajustement long, légèrement serré à la taille
  • Col à revers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit General Purpose Lab Coat
Dimensions 36 de taille ordinaire
Sexe Pour femmes
Matériau Polyester, Coton
Couleur Blanc
Type de bouchon Boutons pression
Type de manchette À boutons pression
Jetable Reusable
Stérilité Non stérile
Résistance None
Modèle Regular
Nbre de poches 3
Type de collier Revers
Type de manchon Pleine longueur
Taille (impériale) de la poitrine 36 in.
Taille (métrique) de la poitrine 91.4 cm
Longueur (métrique) 105 cm