Learn More
Welch™ Pompe à piston WOB-L 2585
Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
Profondeur (métrique):
191 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- La pompe à piston WOB-L fiable est parfaite pour de nombreuses applications courantes de vide en laboratoire
- Caractéristiques : Vide à 60 Torr (27,6 in. Hg)
- Comprend un régulateur de vide et une jauge : niveau de vide simple à régler et à surveiller
- Piège à eau à l’entrée : la bille de flottement s’élève pour fermer la pompe et bloquer l’ingestion accidentelle d’eau
- Le silencieux rend la pompe silencieuse et filtre l’air d’extraction
Spécification
Spécification
| Régime moteur | 168/201 l/min |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Profondeur (métrique) | 191 mm |
| Modèle | WOB-L 2585 |
| Puissance | 250 W |
| Poids (métrique) | 11.2 kg |
| Fréquence | 50 / 60 Hz |
| Hauteur totale (métrique) | 305 mm |
| Largeur totale (métrique) | 432 mm |
| Type de pompe | Pompe à piston |
| Afficher plus |