Learn More
Daniels Healthcare™ Récipient WIVA avec couvercle solide
Code produit. p-6966067
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 L
Dimensions (L x l x H):
400 x 335 x 640 mm
Code produit. 15524146
Marque: Daniels Healthcare™ UKWIVB60YELSLP81
Retirez et éliminez les matières biologiques potentiellement dangereuses en toute sécurité. Le récipient Daniels Healthcare™ WIVA avec couvercle solide est conforme aux spécifications BS 7320 pour l’élimination des déchets.
  • En PP
  • Avec couvercle
  • Convient à l’élimination des déchets cliniques
  • Conforme à la norme BS7320
Spécification
Capacité (métrique) 60 L
Certifications/Conformité BS 7320
Couleur Jaune
Dimensions (L x l x H) 400 x 335 x 640 mm
Hauteur (métrique) 640 mm
Longueur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) 335 mm
Matériau Polypropylène
Type de produit Bac d’élimination des déchets