Learn More
Sartorius Wire Weight
The Wire Weight is made from special steel that is non-magnetizable, highly corrosion-resistant and comes in wooden case.
116.00€ - 155.00€
Spécification
Poids (impériale) | 0,23 lb |
---|---|
Type de produit | Poids de calibrage |
Certifications/Conformité | Certificat DAkkS |
Matériau | Aluminum, argent nickel, acier inoxydable |
Densité | Densité de 8,0 g/cm3 |
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16373136
|
Sartorius
YCW0121-02 |
1 mg |
155.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16393136
|
Sartorius
YCW0221-02 |
2 mg |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17641276
|
Sartorius
YCW0531-02 |
5 mg |
116.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15584989
|
Sartorius
YCW1121-02 |
10 mg |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16333146
|
Sartorius
YCW2521-02 |
500 mg |
155.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- E2 weight sets from 1 mg to 10 kg
- Up to 500 mg as wire weights
- Material: Special steel, non-magnetizable, density 8.0 g/cm3, highly corrosion-resistant
- Packaging of the weights: From 1 mg up to 500 mg in a plastic case
Spécification
0,23 lb | |
Certificat DAkkS | |
Densité de 8,0 g/cm3 |
Poids de calibrage | |
Aluminum, argent nickel, acier inoxydable |