Learn More
Heathrow Scientific™ Wire Tube Rack
Hold and transport blood collection tubes. Heathrow Scientific™ Wire Tube Rack can support either 18mm diameter tubes in a 3 x 5 format or 30mm diameter tubes in a 2 x 4 format.
32.70€ - 34.40€
Spécification
Type de produit Portoir pour tubes à essai
Autoclavable Autoclavable
Capacité Tubes (16 mm)
Matériau Acier inoxydable recouvert d’époxy
Diamètre (métrique) de l’ouverture 16 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité Array Dimensions (L x l x H) Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Array Dimensions (L x l x H) Couleur Prix Quantité et disponibilité  
12347609
Afficher les documents
Heathrow Scientific™
HS23072
Tubes (16 mm) 6 x 12 237 x 127 x 65mm Bleu
34.40€
1 pièce
Expédition estimée: 06-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12357609
Afficher les documents
Heathrow Scientific™
HS23108
Tubes (16 mm) 9 x 12 241 x 188 x 65mm Rouge
32.70€
1 pièce
Expédition estimée: 27-01-2025
Description
  • Chemical-resistant epoxy-coated stainless steel
  • Autoclavable
  • Slotted bottom
Spécification
Spécification
Portoir pour tubes à essai
Tubes (16 mm)
16 mm
Autoclavable
Acier inoxydable recouvert d’époxy