Learn More
Fisherbrand™ Wire Mesh Basket
Basket that is useful for small instruments.
Marque:  Fisherbrand™ 8300150
Code produit. 17117934
  • 222.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Pour les petits instruments
  • Disponible en différentes tailles
Spécification
Spécification
8 x 8 x 1 mm
Petits instruments
300 x 300 x 300 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ Wire Mesh Basket > 300 x 300 x 300 mm