Learn More
Brady™ Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 : une par rangée
Click to view available options
Largeur (impériale):
2 in
Hauteur (impériale):
1 in
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Matériau:
Polyester
Tissu en nylon
Conditionnement:
1 BX
Description
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-427) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement. Colle à n’importe quelle surface propre et sèche. Surface spécifiquement formulée pour une excellente qualité d’impression.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | CSA, RoHS, UL |
| Description | Étiquettes en nylon pour imprimante BBP33 |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Couleur | Blanc |
| Affichage | Consignment |
| Finition | Mat |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Tissu en nylon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Afficher plus |