Learn More
Brady™ Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 : quatre par rangée
Les étiquettes d’identification des fils et des câbles BBP33 (quatre par rangée) sont des étiquettes enveloppantes en tissu en nylon (B-499) ou en tissu en vinyle (B-498) qui sont très pliables et qui s’adaptent aux surfaces fortement incurvées telles que les fils et les câbles.
Marque: Brady™ 142966
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La pellicule en tissu adhésive à l’arrière (B-498) offre une excellente puissance de maintien, tout en permettant un retrait propre et un repositionnement.
- Le tissu en nylon revêtu de PA blanc mat (B-499) comporte un adhésif acrylique permanent avec une température de service de -40 à 193°F (-40 à 90°C). Il est recommandé pour une utilisation en intérieur.
Spécification
RoHS, UL | |
Blanc | |
Tissu en vinyle | |
Étiquette de fils et de câbles | |
2500/Bte | |
-40° à 79,4°C | |
0,0073 in | |
0,8 in | |
3,6 cm |
Caoutchouc, Repositionnable | |
Brillant | |
Étiquette d’identification | |
Imprimante BBP™33 | |
-40°F à 175°F | |
55 lb/po | |
0,8 x 1,4 in | |
1,4 in |