Learn More
Brady™ Étiquettes drapeaux en polypropylène pour fils et câbles
Identifiez facilement les fils et les câbles pour une lisibilité maximale grâce à ce consommable en polypropylène imprimable par transfert thermique (B-425). Imprimez presque partout avec une imprimante Brady portable.
Marque: Brady™ 170860
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Spécialisées : étiquettes pré-dimensionnées conçues pour identifier les fils et les câbles de données de petit diamètre ; visibilité accrue et retrait facile
- Durables : résistantes aux températures extrêmes et aux solvants tels que l'huile, les produits chimiques et l'eau
- Adhésives : dotées d'un adhésif acrylique résistant qui reste en place
- Certifiées : conformes à la norme UL 969, à la norme CSA-C22.2 n° 0.15-95 et aux exigences de la norme DIN VDE 0472 (partie 815) relative aux matériaux sans halogène
- Pour connaître les performances et les propriétés spécifiques des consommables, veuillez vous reporter à la fiche technique.
Spécification
UL Recognized Component to UL969, CSA Accepted to C22.2 No. 0.15 to 95 | |
Black on White | |
Die-cut | |
Labels | |
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Labeling, Data and Telecommunications Labeling, General Identification, Inventory and Inspection Labeling, Laboratory Labeling, Wire and Cable Labeling | |
200 Labels/Cartridge | |
0,0046 in | |
1.575 in. | |
3 cm |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Polypropylene | |
Non stérile | |
BMP51, M511 | |
-94°F to +266°F | |
1.575 x 1.181 in. | |
1.181 in. |