Learn More
Branson Ultrasonics™ Panier métallique pour laveur
Marque: Branson Ultrasonics™ 000-019-129
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.21000kg
Description
Accessoire laveur ultrasons Branson• Panier grillagé inox
Spécification
1 de chaque | |
107 mm | |
74 mm | |
125 mm |
Panier en fil | |
Nettoyeur à ultrasons, 1510/1800 Branson | |
Acier inox | |
1510/1800 |