Learn More
Pal International™ Lingettes désinfectantes pour surfaces et mains PAL TX
Offre un nettoyage et une désinfection rapides et pratiques des mains et des surfaces.Les lingettes de désinfection de surface et de mains Pal International™ TX laissent la peau hydratée et rafraîchie.
Marque: Pal International™ W68230
10.00 EUR valable jusqu'au 2024-07-31
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.72000kg
Description
- Conçu pour offrir un nettoyage et une désinfection rapides et pratiques des mains et des surfaces.
- À base d’éthanol et testé sous contrôle dermatologique.
- Laisse la peau hydratée et rafraîchie.
- Portable dans la boîte et idéale pour une utilisation en l’absence d’accès à l’eau et au savon.
- Peut être monté au mur dans le support de 2,0 L aux postes de lavage, aux toilettes ou aux points d’entrée.
Spécification
Désinfectant | |
Oui | |
195 x 235 mm | |
1 de chaque |