Learn More
Gibertini Elettronica™ Unité de distillation numérique Super Dee
Code produit. 11907606
Encompass_Preferred
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11907606
Marque: Gibertini Elettronica™ SDEE
Déterminez l’acidité volatile et le titre alcoométrique volumique dans les vins, les moûts et les boissons alcoolisées à l’aide de la méthode officielle de l’OIV. L’unité de distillation numérique Gibertini Elettronica™ Super Dee est dotée d’un design robuste en acier inox et d’un affichage facile à lire.
Panneau de commande avec affichage alphanumérique intelligent et lecteurs de clavier et contrôle le microprocesseur pour :
  • La définition et la tare de la nouvelle balance
  • Le volume à distiller
  • La valeur en temps réel de la quantité distillée
  • Contrôle de l’admission en eau de refroidissement : température, pression et débit.
  • Exigences fonctionnelles : T max = 20°C – min press = 1,5 bar – débit min = 5 l/min
  • Les différentes langues (IT/ES/UK/FR)
  • L’avertissement de la verrerie manquante
  • L’avertissement d’une protection ou d’un écoulement ouvert
Générateur de vapeur intégré : l’eau distillée n’est plus requise. Connexion directe à l’eau du robinet et cartouche de déminéralisation (endurance de 100 l – environ 400 analyses d’acidité volatile) interchangeables par l’utilisateur. Disponible également sans générateur de vapeur.
  • Cadre en acier inox AISI 316
  • Nouvelle protection en plexiglas à glissement vertical
  • Nouveau flacon avec écoulement élargi pour distiller les lies de vin et la pulpe de raisin
  • Nouveau système rapide et opérationnel (utilisable d’une seule main) pour le maintien de la verrerie. Inhibe la distillation si la verrerie n’est pas présente
  • Nouvelle douche pour le lavage du flacon avec régulation du débit
  • Filtre magnétique à l’admission d’eau pour stopper les particules lourdes
  • L’arrêt automatique de l’instrument après la distillation permet d’économiser l’eau
Spécification
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Tension 230 V, 50/60 Hz
Comprend 3 flacons de 100 ml, 1 flacon de 200 ml, 2 flacons coniques de 300 ml, 1 flacon de lavage de 500 ml, 3 flacons de lavage, réactifs chimiques et cartouche de déminéralisation
Profondeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 1200 mm
Type Distillateur de vin
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) vins, spiritueux, bières, parfums et solutions alcoolisées
Quantité 1 par unité
Dimensions (L x l x H) 300 x 290 x 1200 mm
Gamme de température (métrique) 20°C
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.