Learn More
Micronova™ Outil de lavage pour vitres
Passez la serpillère à franges d’un côté, passez la raclette de l’autre, idéale pour nettoyer les vitres et autres surfaces lisses
146.99€
Spécification
Type de produit | Squeegee Combination Tool |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Manches en acier inox (SSU) et manches en plastique (STA) |
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Longueur (métrique) | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15750109
|
Micronova™
QPWT-18 |
Window Washing Tool, TMop, Squeegee combination, ACME handle connection | 45.7 cm | 18 in. |
146.99€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
The Micronova Window Washing Tool is a simple and efficient method for cleaning and sanitizing windows, panels and other smooth surfaces in clean and controlled environments. Available with either an ACME threaded end for plastic handles (QPWT) or a Quick Disconnect attachment for use with SSU series stainless steel handles (QDWT).
- Dual-sided, window washing tool
- Simple and efficient method for cleaning windows to a streak-free finish
- Ideal for cleaning and sanitizing windows, panels and other smooth surfaces
- Designed for use in cleanrooms and controlled environments
- T-Mop on one side, and a squeegee on the other
- 304 electropolished stainless steel frame and a rubber squeegee blade
- Works with TMop™ and Slim-T™ Mop series covers
- QPWT — ACME threaded end for attachment to Micronova plastic handles
- QDWT — Quick Disconnect attachment to SSU series stainless steel handles
- Available in 12-inch and 18-inch lengths
- Good resistance to cleaning solutions and strong disinfectants
- Entire unit is autoclavable
Spécification
Squeegee Combination Tool | |
Manches en acier inox (SSU) et manches en plastique (STA) |