Learn More
Bel-Art™ Rondelle pour tube SP Scienceware™ Wilmad™
Fonctionne avec les flacons de filtration et les tubes à échantillons à l’envers. Le laveur de tube Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ doté d’une unité de lavage simple est la solution la plus économique et la plus fiable nettoyer un seul tube.
Marque: Bel-Art™
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque unité peut uniquement accueillir le tube RMN dont le diamètre extérieur et la longueur correspondent aux spécifications
- Flacon de filtration requis (vendu séparément ; 500 ml recommandé)
- Insérer le tube à échantillon à l’envers dans le laveur et introduire le solvant dans le réservoir à l’aide d’une série de pissettes.
- Pousse l’air dans le tube pour terminer la procédure.
Spécification
178 mm | |
S’adapte au diamètre du tube : 10 mm, diamètre “B” : 14 mm | |
Joint intérieur 24/40 | |
7 in |