Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN à haut débit à paroi fine
Possède une courbure moyenne de 60 microns pour garantir la clarté du spectre des échantillons de petites molécules (poids moléculaire < 250) jusqu’à 600 MHz. Les tubes RMN à haut débit à paroi mince Wilmad sont conçus pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen.
84.18€ - 298.00€
Spécification
Camber (Metric) 60 µm
Matériau Verre ASTM E438, type 1, classe B
Type de produit Tube RMN
Épaisseur (métrique) de paroi 0,43 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Longueur (métrique) Intensité de champ Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Longueur (métrique) Intensité de champ Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15398628
Afficher les documents
Wilmad-LabGlass™
66000-0061
103,5 mm 600 MHz 100 / boîte
286.00€
Pack de 100
Expédition estimée: 21-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15309038
Voir les accessoires Afficher les documents
Wilmad-LabGlass™
66999-5700
178 mm High-throughput 100 / boîte
263.00€
Pack de 100
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15319038
Afficher les documents
Wilmad-LabGlass™
66999-5750
178 mm High-throughput 50 / boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15348698
Afficher les documents Détails de la promotion
Wilmad-LabGlass™
66000-0165
178 mm 600 MHz 100 / boîte
298.00€
Pack de 100
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
15329038
Voir les accessoires Afficher les documents
Wilmad-LabGlass™
66999-5800
203 mm High-throughput 100 / boîte
208.00€
Pack de 100
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15339038
Afficher les documents
Wilmad-LabGlass™
66999-5850
203 mm High-throughput 50 / boîte Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Les valeurs de courbure et de concentricité indiquées correspondent à la mesure complète (TIR ou Total Indicator Reading)
  • Conçu pour une utilisation de routine dans la plupart des spectromètres RMN à champ faible à moyen
  • L’une des meilleures tolérances sur diamètre extérieur du marché
  • S’insère parfaitement dans la turbine d’agitation
  • En verre ASTM E438 de classe B, type 1
  • Inspection à 100 % pour vérifier l’absence de défauts de surface et contrôler les dimensions afin de garantir la réussite de vos expériences
  • Les modèles WG-1000-4-SJ et WG-1000-7-SJ sont fournis avec des bouchons Bruker SampleJet authentiques ; Les autres modèles sont fournis avec un bouchon RMN jetable
Remarque : pour les expériences RMN impliquant un refroidissement, un chauffage, des échantillons biologiques, des techniques multidimensionnelles, multi-noyaux ou des techniques de polarisation nucléaire dynamique, se reporter aux Tubes RMN de précision Wilmad.
Spécification
Spécification
60 µm
Verre ASTM E438, type 1, classe B
Tube RMN
0,43 mm