Learn More
Bel-Art™ Tube d’échantillonnage RPE en quartz à paroi fine SP Scienceware™ Wilmad™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5 mm
Diamètre (métrique) interne:
3 mm
4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Les tolérances strictes sur diamètre intérieur et diamètre extérieur garantissent une compatibilité à 100 % avec les spectromètres
- Emballage individuel pour éviter toute contamination
- Recommandé pour les expériences utilisant de petites molécules organiques (poids moléculaire ∼ 500) à température ambiante uniquement
Spécification
Spécification
| Longueur (métrique) | 250 mm |
| Matériau | Quartz |
| Type de produit | Tube à échantillons |
| Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 4 mm |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,5 mm |
| Modèle | 710-SQ-250M |