Learn More
Bel-Art™ Bouchons pour tubes RMN à pression supérieure SP Scienceware™ Wilmad™, 5,0 mm de dia., translucides
Idéal pour les expériences nécessitant un environnement étanche à l’air sous vide ou à basse pression (moins de 1 bar).
7.68€ - 74.03€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 5,0 mm |
---|---|
Description | Étanche au gaz ; Pression supérieure |
Matériau | Polyéthylène |
Couleur | Translucide |
À utiliser avec (application) | Spectroscopie RMN |
Description
À utiliser avec des tubes RMN à paroi moyenne et épaisse pour une meilleure étanchéité et une meilleure robustesse dans les expériences à température variable.Spécification
5,0 mm | |
Polyéthylène | |
Spectroscopie RMN |
Étanche au gaz ; Pression supérieure | |
Translucide |