Learn More
Bel-Art™ Bouchons pour tubes RMN à pression supérieure SP Scienceware™ Wilmad™, 5,0 mm de dia., translucides
Idéal pour les expériences nécessitant un environnement étanche à l’air sous vide ou à basse pression (moins de 1 bar).
Marque: Bel-Art™ 66005-1010
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
À utiliser avec des tubes RMN à paroi moyenne et épaisse pour une meilleure étanchéité et une meilleure robustesse dans les expériences à température variable.Spécification
5,0 mm | |
Étanche au gaz ; Pression supérieure | |
Translucide | |
1000/boîte |
1000/boîte | |
Polyéthylène | |
Spectroscopie RMN | |
Modèle : Wilmad™ 521-PC-1000 |