Learn More
Bel-Art™ Tube d’échantillonnage RPE de précision en quartz SP Scienceware™ Wilmad™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
159 mm
250 mm
Modèle:
705-PQ-6.25
715-PQ-250M
Diamètre (métrique) externe:
2,97±0,013 mm
4,00±0,013 mm
Concentricity (Metric):
15 µm
76 µm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Tolérances 10 à 15 fois supérieures au niveau du diamètre intérieur et courbure / concentricité 5 fois plus faibles par rapport aux tubes de marque économique
- Idéal pour les expériences à onde continue qui nécessitent un volume d’échantillon hautement reproductible dans la cavité
- Emballage individuel pour éviter toute contamination
- Tolérances 10 à 15 fois supérieures au niveau du diamètre intérieur et courbure / concentricité 5 fois plus faibles par rapport aux tubes de marque économique
- Idéal pour les expériences à onde continue qui nécessitent un volume d’échantillon hautement reproductible dans la cavité
- Emballage individuel pour éviter toute contamination
Spécification
Spécification
| Camber (Metric) | 76 µm |
| Concentricity (Metric) | 76 µm |
| Longueur (métrique) | 159 mm |
| Matériau | Quartz |
| Type de produit | Tube à échantillons |
| Diamètre (métrique) externe | 2,97±0,013 mm |
| Diamètre (métrique) interne | 1,99±0,013 mm |
| Longueur (impériale) | 6,25 in |
| Épaisseur (métrique) de paroi | 0,48 mm |
| Modèle | 705-PQ-6.25 |