Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tubes RMN
Permet d’augmenter la qualité d’alignement et le rapport signal sur bruit. Les tubes RMN économiques Wilmad™ sont des tubes MicroProbe à champ élevé qui sont plus précis en termes de courbure et de concentricité que les tubes standard.
Marque: Wilmad-LabGlass™ 66500-5381
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.04310kg
Description
Les tubes RMN sont des tubes en verre à paroi mince utilisés pour contenir des échantillons en spectroscopie par résonance magnétique nucléaire. Il est important que l’épaisseur des tubes soit uniforme et que les tubes soient bien équilibrés afin qu’ils tournent à des vitesses régulières (c’est-à-dire qu’ils n’oscillent pas) dans le spectromètre RMN. Les tubes RMN sont principalement utilisés avec des petits échantillons dissous dans un solvant approprié.
- Fréquence en MHz : 500
- Diamètre extérieur de la tige : 2,95mm
- Diamètre intérieur de la tige : 2,41mm
- Longueur : 8 in
Spécification
Tube RMN | |
5 mm | |
8 po | |
620-1E |